Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Fenylmetansulfonylfluorid, 99 %
Produktkod. 10267023 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10267023 50 g Glasflaska 50g
10358110 1 g Glasflaska 1g
10042680 5 g Glasflaska 5g
10105180 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10267023 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 215740500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5986.82 SEK
    5165.65 SEK / 50g
    Save 821.17 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 329-98-6 | C7H7FO2S | 174,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 329-98-6
Molekylformel C7H7FO2S
Molekylvikt (g/mol) 174.19
MDL-nummer MFCD00007424
InChI-nyckel YBYRMVIVWMBXKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylmethylsulfonyl fluoride, pmsf, benzenemethanesulfonyl fluoride, benzylsulfonyl fluoride, alpha-toluenesulfonyl fluoride, benzylsulphonyl fluoride, alpha-toluenesulphonyl fluoride, phenylmethylsulfonylfluoride, phenylmethylsulphonyl fluoride, .alpha.-toluenesulfonyl fluoride
PubChem CID 4784
ChEBI CHEBI:8102
IUPAC-namn fenylmetansulfonylfluorid
LEDER C1=CC=C(C=C1)CS(=O)(=O)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenylmethanesulfonyl fluoride
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 90,0 °C till 94,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH2SO2F
Kvantitet 50 g
Beilstein 11, III, 331
Merck Index 15, 7659
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: hydrolys. Andra lösligheter: lösliga i xylen och petroleumeter
Formel vikt 174.19
Procent renhet 99%
Fysisk form Needles (majagglomerat)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phenylmethanesulfonyl fluoride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.