missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Phenylmethyl 2-(Acetylamino)-2-deoxy-6-O-(phenylmethyl)-3-O-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-b-D-galactopyranosyl)-a-D-glucopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenylmethyl 2-(Acetylamino)-2-deoxy-6-O-(phenylmethyl)-3-O-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-beta-D-galactopyranosyl)-alpha-D-glucopyranoside |
| CAS | 71208-12-3 |
| Molekylformel | C36H45NO15 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C36H45NO15/c1-20(38)37-29-32(30(43)27(18-44-16-25-12-8-6-9-13-25)50-35(29)46-17-26-14-10-7-11-15-26)52-36-34(49-24(5)42)33(48-23(4)41)31(47-22(3)40)28(51-36)19-45-21(2)39/h6-15,27-36,43H,16-19H2,1-5H3,(H,37,38)/t27-,28-,29-,30-,31+,32-,33+,34-,35+,36+/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)N[C@H]1[C@@H](OCc2ccccc2)O[C@H](COCc3ccccc3)[C@@H](O)[C@@H]1O[C@@H]4O[C@H](COC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]4OC(=O)C |
| IUPAC-namn | [(2R,3S,4S,5R,6R)-6-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-5-hydroxy-2-phenylmethoxy-6-(phenylmethoxymethyl)oxan-4-yl]oxy-3,4,5-triacetyloxyoxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 731.74 |
| Formel vikt | 731.2789 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?