missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Phenylmethyl Ester [4-(1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)butyl][3-[[(phenylmethoxy)carbonyl]amino]propyl]carbamic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenylmethyl Ester (4-(1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)butyl)(3-(((phenylmethoxy)carbonyl)amino)propyl)carbamic Acid |
| CAS | 97628-83-6 |
| Molekylformel | C31H33N3O6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Benzyl (3-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)propyl)(4-(1,3-dioxoisoindolin-2-yl)butyl)carbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C31H33N3O6/c35-28-26-16-7-8-17-27(26)29(36)34(28)21-10-9-19-33(31(38)40-23-25-14-5-2-6-15-25)20-11-18-32-30(37)39-22-24-12-3-1-4-13-24/h1-8,12-17H,9-11,18-23H2,(H,32,37) |
| LEDER | O=C(NCCCN(CCCCN1C(=O)c2ccccc2C1=O)C(=O)OCc3ccccc3)OCc4ccccc4 |
| IUPAC-namn | benzyl N-[4-(1,3-dioxoisoindol-2-yl)butyl]-N-[3-(phenylmethoxycarbonylamino)propyl]carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 543.61 |
| Formel vikt | 543.2369 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?