missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Phenylmethyl ester N-[(3aS,4R,6S,6aR)-tetrahydro-6-hydroxy-2,2-dimethyl-4H-cyclopenta-1,3-dioxol-4-yl]-Carbamic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenylmethyl ester N-[(3aS,4R,6S,6aR)-tetrahydro-6-hydroxy-2,2-dimethyl-4H-cyclopenta-1,3-dioxol-4-yl]-Carbamic acid |
| CAS | 274693-53-7 |
| Molekylformel | C16H21NO5 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Carbamic acid','[(3aS,4R,6S,6aR)-tetrahydro-6-hydroxy-2,2-dimethyl-4H-cyclopenta-1,3-dioxol-4-yl]-','phenylmethyl ester (9CI), Benzyl [(3aS,4R,6S,6aR)-6-hydroxy-2,2-dimethyltetrahydro-3aH-cyclopenta[d][1,3]dioxol-4-yl]carbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21NO5/c1-16(2)21-13-11(8-12(18)14(13)22-16)17-15(19)20-9-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11-14,18H,8-9H2,1-2H3,(H,17,19)/t11-,12+,13+,14-/m1/s1 |
| LEDER | O[C@H]1C[C@@H](NC(OCC2=CC=CC=C2)=O)[C@]3([H])OC(C)(C)O[C@@]31[H] |
| IUPAC-namn | benzyl N-[(3aR,4S,6R,6aS)-4-hydroxy-2,2-dimethyl-4,5,6,6a-tetrahydro-3aH-cyclopenta[d][1,3]dioxol-6-yl]carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 307.34 |
| Formel vikt | 307.142 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?