Läs mer
Fenylmetylsulfonylfluorid Kristallin MP Biomedicals
Artikelnummer. 11435362 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet Pakningsstørrelse
11435362 100 g 100g
11405362 1 g 1g
11415362 5 g 5g
11425362 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11435362 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219538180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12290.00 SEK
    11707.69 SEK / 100g
    Save 582.31 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Kemiske identifikatorer
CAS 329-98-6
Molekylformel C7H7FO2S
Molekylvikt (g/mol) 174.189
InChI-nyckel YBYRMVIVWMBXKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylmethylsulfonyl fluoride, pmsf, benzenemethanesulfonyl fluoride, benzylsulfonyl fluoride, alpha-toluenesulfonyl fluoride, benzylsulphonyl fluoride, alpha-toluenesulphonyl fluoride, phenylmethylsulfonylfluoride, phenylmethylsulphonyl fluoride, .alpha.-toluenesulfonyl fluoride
PubChem CID 4784
ChEBI CHEBI:8102
IUPAC-namn fenylmetansulfonylfluorid
LEDER C1=CC=C(C=C1)CS(=O)(=O)F
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Phenylmethylsulfonyl Fluoride
Kvantitet 100 g
Formel vikt 174.2
Fysisk form Kristallin
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.