Läs mer
Fenylmetylsulfonylfluorid, MP Biomedicals™
Produktkod. 11495352 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11495352 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 11495352 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02195381.2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    344.00 SEK
    327.16 SEK / 250mg
    Save 16.84 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Hämmar irreversibelt serinproteaser, såsom trypsin och kymotrypsin. Fenylmetylsulfonylfluorid, MP Biomedicals hämmar även däggdjursacetylkolinesteras (men inte från fiskkällor) och cysteinproteaser (reversibel av reducerade tioler).
Administrering av PMSF ger analgesi som inte är relaterad till dess antikolinesteraseffekt och förlänger den analgetiska effekten av centralt administreradβ -endorfin..
Specifikationer
CAS 329-98-6
Smältpunkt 89 °C till 99 °C
Molekylformel C7H7FO2S
Kvantitet 250 mg
Synonym phenylmethylsulfonyl fluoride, pmsf, benzenemethanesulfonyl fluoride, benzylsulfonyl fluoride, alpha-toluenesulfonyl fluoride, benzylsulphonyl fluoride, alpha-toluenesulphonyl fluoride, phenylmethylsulfonylfluoride, phenylmethylsulphonyl fluoride, .alpha.-toluenesulfonyl fluoride
Löslighetsinformation Lösliga i metanol och etanol
InChI-nyckel YBYRMVIVWMBXKQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)CS(=O)(=O)F
IUPAC-namn fenylmetansulfonylfluorid
Molekylvikt (g/mol) 174.189
PubChem CID 4784
ChEBI CHEBI:8102
Formel vikt 174.2
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Working Concentration: Recommended concentration is 15-175ug/mL.
Fysisk form Kristaller