Läs mer
Fenylmetylsulfonylfluorid, MP Biomedicals
Produktkod. 11451542 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11451542 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11451542 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 04800263
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1350.00 SEK
    1285.27 SEK / 5g
    Save 64.73 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Hämmare av trypsin, kymotrypsin och proteas
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenylmethylsulfonyl- Fluoride
CAS 329-98-6
Molekylformel C7H7FO2S
Kvantitet 5 g
Synonym phenylmethylsulfonyl fluoride, pmsf, benzenemethanesulfonyl fluoride, benzylsulfonyl fluoride, alpha-toluenesulfonyl fluoride, benzylsulphonyl fluoride, alpha-toluenesulphonyl fluoride, phenylmethylsulfonylfluoride, phenylmethylsulphonyl fluoride, .alpha.-toluenesulfonyl fluoride
InChI-nyckel YBYRMVIVWMBXKQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)CS(=O)(=O)F
IUPAC-namn fenylmetansulfonylfluorid
Molekylvikt (g/mol) 174.189
PubChem CID 4784
ChEBI CHEBI:8102
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phenylmethylsulfonyl Fluoride (PMSF)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: alpha-toluenesulphonyl fluoride