Läs mer
Fenylmetylsulfonylfluorid, TRC
Produktkod. 30425223
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30425223 10 g
1 options
Produktkod. 30425223 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP33754510G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenylmethylsulfonyl Fluoride
CAS 329-98-6
Molekylformel C7H7FO2S
Kvantitet 10 g
Synonym α-Toluenesulfonyl Fluoride, Benzylsulfonyl Fluoride, NSC 88499, PMSF, Phenylmethanesulfonyl Fluoride
InChI formel InChI=1S/C7H7FO2S/c8-11(9,10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
LEDER C1=CC=C(C=C1)CS(=O)(=O)F
IUPAC-namn fenylmetansulfonylfluorid
Molekylvikt (g/mol) 174.19
Formel vikt 174.0151