Läs mer
Phenylmethylsulphonyl Fluoride, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10070280 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass Jar
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10070280 5 g Glass Jar 5g
1 options
Produktkod. 10070280 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/2805/44
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 329-98-6
Smältpunkt 90°C
Färg White
Förpackning Glass Jar
Molekylformel C7H7FO2S
MDL-nummer 7424
Kvantitet 5 g
Synonym phenylmethylsulfonyl fluoride, pmsf, benzenemethanesulfonyl fluoride, benzylsulfonyl fluoride, alpha-toluenesulfonyl fluoride, benzylsulphonyl fluoride, alpha-toluenesulphonyl fluoride, phenylmethylsulfonylfluoride, phenylmethylsulphonyl fluoride, .alpha.-toluenesulfonyl fluoride
InChI-nyckel YBYRMVIVWMBXKQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)CS(=O)(=O)F
IUPAC-namn phenylmethanesulfonyl fluoride
Molekylvikt (g/mol) 174.189
PubChem CID 4784
ChEBI CHEBI:8102
Formel vikt 174.19g/mol
Fysisk form Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phenylmethanesulfonyl fluoride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.