Läs mer
Phenylphosphinic acid, 98%
Produktkod. 11418047
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11418047 100 g 100g
11428047 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11418047 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17453.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1779-48-2 | C6H7O2P | 142.09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1779-48-2
Molekylformel C6H7O2P
Molekylvikt (g/mol) 142.09
MDL-nummer MFCD00002131
InChI-nyckel MLCHBQKMVKNBOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylphosphinic acid, benzenephosphinic acid, phosphinic acid, phenyl, benzenephosphonous acid, phenyl phosphinic acid, mlchbqkmvknbov-uhfffaoysa-n, benzolphosphonigs, aure, benzene phosphinic acid, hydroxyphenylphosphineoxide, acmc-1bt5t
PubChem CID 6327116
IUPAC-namn hydroxi-oxo-fenylfosfanium
LEDER OP(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenylphosphinic acid
Smältpunkt 83 °C till 85 °C
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 2802244
Formel vikt 142.1
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.