Läs mer
Fenylfosfinsyra, 99 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10704553 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
5 g; Glasflaska
Produktkod.
10704553 5 g; Glasflaska
1 options
Produktkod. 10704553 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 130780050
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenylphosphinic acid
Namnnotering 99%
CAS 1779-48-2
Smältpunkt 82.0°C to 87.0°C
Färg Vitt
Kokpunkt 180.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C6H7O2P
Linjär formel C6H5P(O)(OH)H
MDL-nummer MFCD00002131
Kvantitet 5 g
Beilstein 16, 791
Synonym phenylphosphinic acid, benzenephosphinic acid, phosphinic acid, phenyl, benzenephosphonous acid, phenyl phosphinic acid, mlchbqkmvknbov-uhfffaoysa-n, benzolphosphonigs, aure, benzene phosphinic acid, hydroxyphenylphosphineoxide, acmc-1bt5t
Löslighetsinformation Solubility in water: 7.7g/100mL water (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol,acetone,slightly soluble in ether,insoluble in benzene,hexane,ccl4
InChI-nyckel MLCHBQKMVKNBOV-UHFFFAOYSA-N
LEDER OP(=O)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn hydroxi-oxo-fenylfosfanium
Molekylvikt (g/mol) 142.09
PubChem CID 6327116
Formel vikt 142.09
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallin fast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenylphosphinic acid
Signalord
  • Fara
Farekategori
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faresætning
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.