Läs mer
Phenylphosphonic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11420008
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11420008 100 g 100g
11430008 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11420008 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22939.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1571-33-1 | Molecular Formula: C6H7O3P | Molecular Weight: 158.09 g/mol
Fenylfosfonsyratillsats som används med Noyoris katalysator för oxidation av sulfider till sulfoner. Används som tillsats av omättad polyester PU-harts. Det kan också läggas till nylon för att förbättra dess polymerisationsgrad. Det kan användas som smörjmedel för extremt tryck; används som katalysator för karboxylsyra& alkoholreaktion; den kan användas som brandhämmande behandling av fiberanvända asganiska material.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Fenylfosfonsyratillsats som används med Noyoris ′katalysator för oxidation av sulfider till sulfoner. Används som tillsats av omättad polyester PU-harts. Det kan också läggas till nylon för att förbättra dess polymerisationsgrad. Det kan användas som smörjmedel för extremt tryck; används som katalysator för karboxylsyra& alkoholreaktion; den kan användas som brandhämmande behandling av fiberanvända asganiska material.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1571-33-1
Molekylformel C6H7O3P
Molekylvikt (g/mol) 158.09
MDL-nummer MFCD00002136
InChI-nyckel QLZHNIAADXEJJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenephosphonic acid, phosphonic acid, phenyl, phenyl-phosphonic acid, phosphonic acid, p-phenyl, phenyl phosphonic acid, unii-byd76t2868, sv7, pubchem21303, phosphonic acid,phenyl, wln: qpqo&r
PubChem CID 15295
IUPAC-namn fenylfosfonsyra
LEDER OP(O)(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenylphosphonic acid
Smältpunkt 160 °C till 162 °C
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 2245168
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 158.09
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.