Läs mer
Fenylfosfonisk diklorid, 90+%
Produktkod. 11404844
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11404844 50 g 50g
11414844 250 g 250g
11494834 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11404844 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13777.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 824-72-6 | C6H5Cl2OP | 194,98 g/mol
Fenylfosfondiklorid används vid framställning av 2-fenyl-[1,3,2]dioxafosfepan-2-oxid. Vidare fungerar det som ett effektivt reagens för den klorativa dehydreringen av vissa heterocykler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Fenylfosfondiklorid används vid framställning av 2-fenyl-[1,3,2]dioxafosfepan-2-oxid. Vidare fungerar det som ett effektivt reagens för den klorativa dehydreringen av vissa heterocykler.
Löslighet Blandbar med
bensen, kloroform, dimetylsulfoxid och koltetraklorid.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser och vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 824-72-6
Molekylformel C6H5Cl2OP
Molekylvikt (g/mol) 194.98
MDL-nummer MFCD00002070
InChI-nyckel IBDMRHDXAQZJAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylphosphonic dichloride, phosphonic dichloride, phenyl, benzenephosphonic dichloride, phenylphosphonyl dichloride, dichlorophenylphosphine oxide, phenyldichlorophosphine oxide, benzenephosphonyl chloride, phenylphosphonic acid dichloride, phenylphosphonodichloridic acid, phosphonic dichloride, p-phenyl
PubChem CID 69990
IUPAC-namn diklorfosforylbensen
LEDER ClP(Cl)(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenylphosphonic dichloride
Smältpunkt 1 °C till 3 °C
Densitet 1.379
Kokpunkt 258 °C
Flampunkt 204 °C (399 °F)
Brytningsindex 1.56
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 1072240
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Blandbar med bensen, kloroform, dimetylsulfoxid och koltetraklorid.
Formel vikt 194.99
Procent renhet ≥90%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phenylphosphonic dichloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenylphosphonic dichloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.