Läs mer
Fenylfosfonisk diklorid, TRC
Produktkod. 30425948
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30425948 10 g
1 options
Produktkod. 30425948 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP33771510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenylphosphonic Dichloride
CAS 824-72-6
Molekylformel C6H5Cl2OP
Kvantitet 10 g
Synonym P-Phenylphosphonic dichloride, Benzenephosphonic dichlorideBenzenephosphonyl chloride, Dichlorophenylphosphine oxide, NSC 66477Phenyldichlorophosphine oxide
InChI formel InChI=1S/C6H5Cl2OP/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
LEDER ClP(=O)(Cl)c1ccccc1
IUPAC-namn diklorfosforylbenzen
Molekylvikt (g/mol) 194.98
Formel vikt 193.9455