Läs mer
Fenylfosfonisk diklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenylphosphonic Dichloride |
| CAS | 824-72-6 |
| Molekylformel | C6H5Cl2OP |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | P-Phenylphosphonic dichloride, Benzenephosphonic dichlorideBenzenephosphonyl chloride, Dichlorophenylphosphine oxide, NSC 66477Phenyldichlorophosphine oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5Cl2OP/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H |
| LEDER | ClP(=O)(Cl)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | diklorfosforylbenzen |
| Molekylvikt (g/mol) | 194.98 |
| Formel vikt | 193.9455 |