Läs mer
Fenylpropiolinsyra, 97 %
Produktkod. 10061300 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10061300 5 g Glasflaska 5g
10511191 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10061300 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 130850050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 637-44-5 | C9H6O2 | 146,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 637-44-5
Molekylformel C9H6O2
Molekylvikt (g/mol) 146.15
MDL-nummer MFCD00004361
InChI-nyckel XNERWVPQCYSMLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylpropiolic acid, 3-phenylpropiolic acid, phenylpropynoic acid, 3-phenylpropynoic acid, 2-propynoic acid, 3-phenyl, phenylacetylenecarboxylic acid, 3-phenyl-2-propynoic acid, phenylacetylene monocarboxylic acid, propiolic acid, 3-phenyl, phenyl propiolic acid
PubChem CID 69475
IUPAC-namn 3-fenylprop-2-ynsyra
LEDER OC(=O)C#CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenylpropiolic acid
Namnnotering 97%
Smältpunkt 136.0°C to 139.0°C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5C≡CCO2H
Kvantitet 5 g
Beilstein 09, 633
Löslighetsinformation Solubility in water: freely soluble
Formel vikt 146.15
Procent renhet 97%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phenylpropiolic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.