Läs mer
Fenylpropiolsyra, 98+%
Produktkod. 11452158
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11452158 50 g 50g
11442158 10 g 10g
11474030 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11452158 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15163.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
CAS: 637-44-5 | C9H6O2 | 146,15 g/mol
Fenylpropiolsyra används som farmaceutiska mellanprodukter, laboratoriekemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Fenylpropiolsyra används som farmaceutiska mellanprodukter, laboratoriekemikalier.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 637-44-5
Molekylformel C9H6O2
Molekylvikt (g/mol) 146.15
MDL-nummer MFCD00004361
InChI-nyckel XNERWVPQCYSMLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylpropiolic acid, 3-phenylpropiolic acid, phenylpropynoic acid, 3-phenylpropynoic acid, 2-propynoic acid, 3-phenyl, phenylacetylenecarboxylic acid, 3-phenyl-2-propynoic acid, phenylacetylene monocarboxylic acid, propiolic acid, 3-phenyl, phenyl propiolic acid
PubChem CID 69475
IUPAC-namn 3-fenylprop-2-ynsyra
LEDER OC(=O)C#CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenylpropiolic acid
Smältpunkt 135 °C till 138 °C
Kvantitet 50 g
Beilstein 742587
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 146.15
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.