Läs mer
Fenylpyruvinsyra, natriumsalt monohydrat, 98 %
Produktkod. 10082450 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10082450 5 g Glasflaska 5g
10503941 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10082450 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 189730050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 122049-54-1 | C9H7O3 | 163,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122049-54-1
Molekylformel C9H7O3
Molekylvikt (g/mol) 163.15
MDL-nummer MFCD00149109
InChI-nyckel BTNMPGBKDVTSJY-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium phenylpyruvate monohydrate, sodium 2-oxo-3-phenylpropanoate hydrate, phenylpyruvic acid sodium salt monohydrate, phenylpyruvic acid, sodium salt, sodium hydrate ?-phenylpyruvate, l-phenyl pyruvic acid sodium salt, beta-phenylpyruvic acid sodium salt, acmc-2099lh, phenylpyruvic acid sodium hydrate, beta-phenylpyruvic acid, sodium salt
PubChem CID 23666336
IUPAC-namn natrium;2-oxo-3-fenylpropanoat;hydrat
LEDER [O-]C(=O)C(=O)CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenylpyruvic acid, sodium salt monohydrate
Namnnotering 98%
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH2COCO2Na·H2O
Kvantitet 5 g
Beilstein 10, I, 325
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig i vatten
Formel vikt 204.16
Procent renhet 98%
Fysisk form Fint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.