Läs mer
Fenylselenenylbromid, 98 %
Produktkod. 11454030
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11454030 1 g 1g
11433884 5 g 5g
11443884 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11454030 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11906.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-09-2026
CAS: 34837-55-3 | C6H5BrSe | 235,981 g/mol
Används vid syntes av enoner genom selenenylering avα -cyanoketoner med litiumnaftalenid. Fenylselenylbromid användes vid framställningen av exo-2-metyl-7-fenylselenyl-oktahydro-8-oxa-2,7b-diaza-dicyklopenta[a,e]pentalen-1,3-dion och endo-2-metyl-7-fenylselanyl-oktahydro-8-oxa-2,7b-diaza-dicyklopenta[a,e]pentalen-1,3-dion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Används vid syntes av enoner genom selenenylering avα -cyanoketoner med litiumnaftalenid. Fenylselenylbromid användes vid framställningen av exo-2-metyl-7-fenylselenyl-oktahydro-8-oxa-2,7b-diaza-dicyklopenta[a,e]pentalen-1,3-dion och endo-2-metyl-7-fenylselanyl-oktahydro-8-oxa-2,7b-diaza-dicyklopenta[a,e]pentalen-1,3-dion.
Löslighet Löslig i
toluen, mycket svag grumlighet.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från luft och vatten/fukt. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34837-55-3
Molekylformel C6H5BrSe
Molekylvikt (g/mol) 235.981
MDL-nummer MFCD00000047
InChI-nyckel LCEFEIBEOBPPSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylselenyl bromide, benzeneselenenyl bromide, phenylselenenyl bromide, bromoselenobenzene, phsebr, phenylselenylbromide, benzeneselenyl bromide, phenylselanyl bromane, brseph, phenylseleno bromide
PubChem CID 123446
IUPAC-namn fenylselenohypobromit
LEDER C1=CC=C(C=C1)[Se]Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenylselenenyl bromide
Smältpunkt 56°C to 62°C
Kokpunkt 107°C to 108°C (15 mmHg)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2928
Beilstein 2039772
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in toluene,very faint turbidity.
Formel vikt 235.98
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.