Läs mer
Phenylselenenyl chloride, 98%
Produktkod. 11431910
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11431910 5 g 5g
11441910 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11431910 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12751.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5707-04-0 | C6H5ClSe | 191.53 g/mol
Fenylselenenylklorid används vid framställning av (cyklobut-1-enylselanyl)bensen. Det är ett viktigt mångsidigt reagens som används i organisk syntes. Vidare fungerar det som en användbar synton för 2-aminoalkoholer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Fenylselenenylklorid används vid framställning av (cyklobut-1-enylselanyl)bensen. Det är ett viktigt mångsidigt reagens som används i organisk syntes. Vidare fungerar det som en användbar synton för 2-aminoalkoholer.
Löslighet Löslig i
metanol.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka baser, starka oxidationsmedel och starka alkalier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5707-04-0
Molekylformel C6H5ClSe
Molekylvikt (g/mol) 191.53
MDL-nummer MFCD00000478
InChI-nyckel WJCXADMLESSGRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylselenenyl chloride, phenylselenyl chloride, benzeneselenenyl chloride, chloroselenobenzene, phenyl hypochloroselenoite, phenylselenium chloride, phsecl, phenylselenenylchloride, phenylselanyl chlorane, chloroselanylbenzene
PubChem CID 21928
IUPAC-namn fenylselenhypoklorit
LEDER Cl[Se]C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenylselenenyl chloride
Smältpunkt 60°C to 65°C
Kokpunkt 120°C (20 mmHg)
Odör Stench
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2928
Beilstein 1237091
Känslighet Air and moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in methanol.
Formel vikt 191.52
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phenylselenyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloroselenobenzene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.