Läs mer
Fenylseleninanhydrid, TRC
Produktkod. 30328935
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30328935 500 mg
1 options
Produktkod. 30328935 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB398190500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenylseleninic Anhydride
CAS 17697-12-0
Molekylformel C12 H10 O3 Se2
Kvantitet 500 mg
Synonym Phenylseleninic Anhydride
InChI formel InChI=1S/C12H10O3Se2/c13-16(11-7-3-1-4-8-11)15-17(14)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
LEDER O=[Se](O[Se](=O)c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-namn fenylseleninyl bensenseleninat
Molekylvikt (g/mol) 360.126
Formel vikt 361.896