Läs mer
Fenylselenol, 90+%
Produktkod. 11455313
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11455313 25 g 25g
11445313 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11455313 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12876.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 645-96-5 | C6H6Se
Det används för reaktioner av fenylselenol och dess anjon. Bensenselenol kan användas som startreagens vid syntes av monoselensubstituerade 1,3-diener. Det kan användas vid syntes av katjoniska kalkogenolato-bryggade dirutheniumkomplex.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Det används för reaktioner av fenylselenol och dess anjon. Bensenselenol kan användas som startreagens vid syntes av monoselensubstituerade 1,3-diener. Det kan användas vid syntes av katjoniska kalkogenolato-bryggade dirutheniumkomplex.
Löslighet Ej blandbar
eller svår att blanda i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och luft. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 645-96-5
Molekylformel C6H6Se
MDL-nummer MFCD00000001
Synonym Benzeneselenol; Selenophenol
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenylselenol
Densitet 1.479
Kokpunkt 71 °C till 72 °C (18 mmHg)
Flampunkt 70 °C (158 °F)
Odör Stank
Brytningsindex 1.612
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3440
Beilstein 385715
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Inte blandbar eller svår att blanda i vatten.
Formel vikt 157.07
Procent renhet ≥90%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.