Beskrivning
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenylselenol |
| Namnnotering | 98% |
| Färg | Gult |
| Kokpunkt | 183,0 °C |
| Flampunkt | 70 °C |
| Infrarött spektrum | Autentisk |
| Analysprocentintervall | 97,5 % min. (GC) |
| Förpackning | Glasflaska |
| Linjär formel | C6H5SeH |
| Brytningsindex | 1,6150 till 1,6180 |
| Visa mer |
Endast användning för forskning i RUO –