Läs mer
Fenylselenylbromid, 98 %
Produktkod. 10328120 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10328120 5 g Glasflaska 5g
10713421 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10328120 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 223060050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-08-2026
CAS: 34837-55-3 | C6H5BrSe | 235,97 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34837-55-3
Molekylformel C6H5BrSe
Molekylvikt (g/mol) 235.97
MDL-nummer MFCD00000047
InChI-nyckel LCEFEIBEOBPPSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylselenyl bromide, benzeneselenenyl bromide, phenylselenenyl bromide, bromoselenobenzene, phsebr, phenylselenylbromide, benzeneselenyl bromide, phenylselanyl bromane, brseph, phenylseleno bromide
PubChem CID 123446
IUPAC-namn fenylselenohypobromit
LEDER C1=CC=C(C=C1)[Se]Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenylselenyl bromide
Namnnotering 98%
Smältpunkt 60°C to 62°C
Färg Svart till brunt
Kokpunkt 107°C to 108°C (15.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5SeBr
Kvantitet 5 g
Beilstein 06, II, 319
Fieser 06,459; 07,286; 11,33; 13,26; 01,1047; 11,487; 16,272
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 235.97
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.