Läs mer
Fenylselenylbromid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenylselenyl Bromide |
| CAS | 34837-55-3 |
| Molekylformel | C6 H6 Br Se |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Benzeneselenyl Bromide, Phenylselenenyl Bromide, Phenylselenium Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6BrSe/c7-8-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H |
| LEDER | Br=[Se]c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | (fenyl-3-selanyliden λ)-λ3-bromane |
| Molekylvikt (g/mol) | 236.976 |
| Formel vikt | 236.882 |