Läs mer
Fenylsilan, 97 %
Beskrivning
Det används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Den används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Kontakt med vatten frigör en brandfarlig alkohol. Lösligt i vatten (Kontakt med vatten släpper ut brandfarliga gaser), och vanligaste organiska lösningsmedel.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från vatten/fukt. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Skydda mot elektrostatiska laddningar. Håll antändningskällor borta. Förvaras under inert gas.
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 120 °C |
| Kemiskt namn eller material | Phenylsilane |
| Kvantitet | 5 g |
| Flampunkt | 7 °C (45 °F) |
| Brytningsindex | 1.5105 |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Densitet | 0.88 |
| UN-nummer | UN3399 |
| Löslighetsinformation | Kontakt med vatten frigör en brännbar alkohol. Löslig i vatten (kontakt med vatten frigör brännbara gaser) och de vanligaste organiska lösningsmedlen. |
| Formel vikt | 108.22 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Phenylsilane
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H261-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P231+P232-Hanteras under inert gas. Skyddas från fukt.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Phenylsilane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.