Läs mer
Fenylsilan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenylsilane |
| CAS | 694-53-1 |
| Molekylformel | C6H8Si |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | Silyl-benzene, Monophenylsilane, NSC 179699, SIP 6750.0, Silylbenzene, Z 6047 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8Si/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H3 |
| LEDER | [SiH3]c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | fenylsilan |
| Molekylvikt (g/mol) | 108.21 |
| Formel vikt | 108.0395 |