Läs mer
(+/-)-Phenylsuccinic acid, 98%
Produktkod. p-7081779
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11443994 25 g 25g
11453994 100 g 100g
11463994 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11443994 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11971.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 635-51-8 | C10H10O4 | 194.186 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 635-51-8
Molekylformel C10H10O4
Molekylvikt (g/mol) 194.186
MDL-nummer MFCD00004256
InChI-nyckel LVFFZQQWIZURIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylsuccinic acid, dl-phenylsuccinic acid, 2-phenylsuccinic acid, phenyl succinic acid, butanedioic acid, phenyl, succinic acid, phenyl, 2-phenylsuccinate, .alpha.-phenylsuccinic acid, phenylsuccinate, butanedioic acid, 2-phenyl
PubChem CID 95459
IUPAC-namn 2-fenylbutandisyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(CC(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (±)-Phenylsuccinic acid
Smältpunkt 167°C to 169°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1875051
Formel vikt 194.19
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.