Läs mer
Fenylsuccininsyra, TRC
Produktkod. 30417022
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30417022 250 mg
1 options
Produktkod. 30417022 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP336863250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenylsuccinic Acid
CAS 635-51-8
Molekylformel C10 H10 O4
Kvantitet 250 mg
Synonym 2-Phenylbutanedioic Acid, (RS)-Phenylsuccinic Acid, (±)-2-Phenylsuccinic Acid, (±)-Phenylsuccinic Acid, 2-Phenylsuccinic Acid, DL-Phenylsuccinic Acid, NSC 11342, NSC 16635, Phenylsuccinic Acid, alpha-Phenylsuccinic Acid
InChI formel InChI=1S/C10H10O4/c11-9(12)6-8(10(13)14)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,11,12)(H,13,14)
LEDER OC(=O)CC(C(=O)O)c1ccccc1
IUPAC-namn 2-fenylbutanedioinsyra
Molekylvikt (g/mol) 194.184
Formel vikt 194.058