Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenylsuccinic anhydride |
| Smältpunkt | 53°C to 55°C |
| Kokpunkt | 191°C to 192°C (12.0 mmHg) |
| Analysprocentintervall | 98.5% min. (GC) |
| Förpackning | Glass bottle |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 176.17 |
| Procent renhet | 99% |