Läs mer
(fenylsulfonyl)ättiksyra, 97 %
Produktkod. 11378085
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11378085 1 g 1g
11388085 5 g 5g
11398085 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11378085 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08299.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-09-2026
CAS: 3959-23-7 | C8H8O4S | 200,208 g/mol
(Fenylsulfonyl)ättiksyra används som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(Fenylsulfonyl)ättiksyra används som farmaceutiska mellanprodukter.
Anmärkningar
Inkompatibla material är Starka oxidationsmedel. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3959-23-7
Molekylformel C8H8O4S
Molekylvikt (g/mol) 200.208
MDL-nummer MFCD00025042
InChI-nyckel YTEFAALYDTWTLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylsulfonyl acetic acid, 2-phenylsulfonyl acetic acid, 2-benzenesulfonyl acetic acid, phenylsulfonylacetic acid, acetic acid, phenylsulfonyl, benzenesulfonyl-acetic acid, benzenesulfonyl acetic acid, 2-phenylsulphonyl acetic acid, benzenesulfonylacetic acid, phenyl sulfonylacetic acid
PubChem CID 59543
IUPAC-namn 2-(bensensulfonyl)ättiksyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Phenylsulfonyl)acetic acid
Smältpunkt 109°C to 114°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2504376
Formel vikt 200.22
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.