Läs mer
(Fenyltio)ättiksyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11445946
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11445946 25 g 25g
11455946 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11445946 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22280.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 103-04-8 | C8H7O2S | 167.20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103-04-8
Molekylformel C8H7O2S
Molekylvikt (g/mol) 167.20
MDL-nummer MFCD00004355
InChI-nyckel MOTOSAGBNXXRRE-UHFFFAOYSA-M
Synonym phenylthio acetic acid, thiophenoxyacetic acid, 2-phenylthio acetic acid, phenylthioglycolic acid, phenylmercaptoacetic acid, 2-phenylsulfanyl acetic acid, phenylsulfanyl acetic acid, acetic acid, phenylthio, phenylmercapto acetic acid, carboxymethyl phenyl sulfide
PubChem CID 59541
IUPAC-namn 2-fenylsulfanylättiksyra
LEDER [O-]C(=O)CSC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Phenylthio)acetic acid
Smältpunkt 61°C to 66°C
Odör Stench
Kvantitet 25 g
Beilstein 2045072
Formel vikt 168.22
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.