Läs mer
(fenyltio)acetonitril, 98 %
Produktkod. 11495293
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11495293 25 g 25g
11485293 5 g 5g
11405303 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11495293 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12869.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5219-61-4 | C8H7NS | 149,21 g/mol
Tillämpningar inkluderar att aromater med elektronbrist genomgår ställföreträdande nukleofila substitutionsreaktioner (VNS) med anjonen. Således är molekylen ekvivalent med en acetonitril-anjonsynton med tiofenat som den lämnande gruppen. Till exempel, i närvaro av fast NaOH i DMSO, ger nitrobensen övervägande 4-nitrofenylacetonitril, tillsammans med en del av 2-isomeren.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tillämpningar inkluderar att aromater med elektronbrist genomgår ställföreträdande nukleofila substitutionsreaktioner (VNS) med anjonen. Således är molekylen ekvivalent med en acetonitril-anjonsynton med tiofenat som den lämnande gruppen. Till exempel, i närvaro av fast NaOH i DMSO, ger nitrobensen övervägande 4-nitrofenylacetonitril, tillsammans med en del av 2-isomeren.
Löslighet Ej blandbar eller svår att
blanda i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5219-61-4
Molekylformel C8H7NS
Molekylvikt (g/mol) 149.21
MDL-nummer MFCD00019831
InChI-nyckel QMJWPWCKRKHUNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylthio acetonitrile, phenylthioacetonitrile, 2-phenylthio acetonitrile, acetonitrile, phenylthio, phenylmercaptoacetonitrile, cyanomethyl phenyl sulfide, 2-phenylsulfanyl acetonitrile, 2-phenylthioethanenitrile, acmc-209ky7, phenylmercapto acetonitrile
PubChem CID 78891
IUPAC-namn 2-fenylsulfanylacetonitril
LEDER N#CCSC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Phenylthio)acetonitrile
Densitet 1.142
Kokpunkt 146 °C till 147 °C (14 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Odör Obehagligt
Brytningsindex 1.582
Kvantitet 25 g
Beilstein 2042078
Löslighetsinformation Inte blandbar eller svår att blanda i vatten.
Formel vikt 149.22
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.