Läs mer
(Phenylthio)methyltriphenylphosphonium Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Phenylthio)methyltriphenylphosphonium Chloride |
| CAS | 13884-92-9 |
| Molekylformel | C25 H22 P S . Cl |
| Kvantitet | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C25H22PS.ClH/c1-5-13-22(14-6-1)26(23-15-7-2-8-16-23,24-17-9-3-10-18-24)21-27-25-19-11-4-12-20-25;/h1-20H,21H2;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [Cl-].C(Sc1ccccc1)[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC-namn | triphenyl(phenylsulfanylmethyl)phosphanium;chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 420.93 |
| Formel vikt | 420.0868 |