Läs mer
Fenyltentriklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenyltin Trichloride |
| CAS | 1124-19-2 |
| Molekylformel | C6 H5 Cl3 Sn |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Phenyltin trichloride (6CI), Trichlorophenylstannane, Monophenyltin chloride, Monophenyltin trichloride, NSC 92617, Phenyltrichlorostannane, Phenyltrichlorotin, Trichlorophenyltin |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5.3ClH.Sn/c1-2-4-6-5-3-1;;;;/h1-5H;3*1H;/q;;;;+3/p-3 |
| LEDER | Cl[Sn](Cl)(Cl)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | triklor(fenyl)stannane |
| Molekylvikt (g/mol) | 302.17 |
| Formel vikt | 301.8479 |