missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Phenyltoloxamine Citrate, Mikromol™

Produktkod. 30049524
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049524 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30049524 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0770.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Phenyltoloxamine Citrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Phenyltoloxamine Citrate
CAS 1176-08-5
Analyt- eller komponentnamn Phenyltoloxamine Citrate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C17 H21 N O . C6 H8 O7
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Phenyltoloxamine Citrate
InChI formel InChI=1S/C17H21NO.C6H8O7/c1-18(2)12-13-19-17-11-7-6-10-16(17)14-15-8-4-3-5-9-15;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h3-11H,12-14H2,1-2H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
LEDER CN(C)CCOc1ccccc1Cc2ccccc2.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC-namn 2-(2-benzylphenoxy)-N,N-dimethylethanamine;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 447.48
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 447.1893 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.