Läs mer
Phenyltoloxamine Citrate Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenyltoloxamine Citrate |
| CAS | 1176-08-5 |
| Molekylformel | C17 H21 N O . C6 H8 O7 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Phenyltoloxamine Citrate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21NO.C6H8O7/c1-18(2)12-13-19-17-11-7-6-10-16(17)14-15-8-4-3-5-9-15;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h3-11H,12-14H2,1-2H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12) |
| LEDER | CN(C)CCOc1ccccc1Cc2ccccc2.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-(2-benzylphenoxy)-N,N-dimethylethanamine;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 447.48 |
| Formel vikt | 447.1893 |