Läs mer
Fenyltriklorsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11482708
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11482708 100 g 100g
11492708 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11482708 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16713.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 98-13-5 | C6H5Cl3Si | 211.541 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-13-5
Molekylformel C6H5Cl3Si
Molekylvikt (g/mol) 211.541
MDL-nummer MFCD00000479
InChI-nyckel ORVMIVQULIKXCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloro phenyl silane, phenyltrichlorosilane, silane, trichlorophenyl, phenyl trichlorosilane, phenylsilicon trichloride, silane, phenyltrichloro, silicon phenyl trichloride, benzene, trichlorosilyl, unii-m7199jl06m, phenyl-trichloro-silane
PubChem CID 7372
IUPAC-namn triklor(fenyl)silan
LEDER C1=CC=C(C=C1)[Si](Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kokpunkt 201°C
Kemiskt namn eller material Phenyltrichlorosilane
Smältpunkt -127°C
Kvantitet 100 g
Linjär formel (C6H5)SiCl3
UN-nummer UN1804
Beilstein 508730
Flampunkt 91°C (195°F)
Formel vikt 211.55
Procent renhet 97%
Odör Odorless
Brytningsindex 1.523
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 1.324
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.