Läs mer
Phenyltriethoxysilane, 98%
Produktkod. 11331667
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11331667 50 g 50g
11341667 250 g 250g
11351667 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11331667 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04684.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 780-69-8 | C12H20O3Si | 240.37 g/mol
Fenyltrietoxisilan är en viktig råvara och intermediär som används inom organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Fenyltrietoxisilan är en viktig råvara och intermediär som används
inom organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Hydrolyserar i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel. Den är känslig för fukt. Förvara under torr inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 780-69-8
Molekylformel C12H20O3Si
Molekylvikt (g/mol) 240.37
MDL-nummer MFCD00009065
InChI-nyckel JCVQKRGIASEUKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyltriethoxysilane, triethoxy phenyl silane, silane, triethoxyphenyl, triethoxyfenylsilan, silane, phenyltriethoxy, benzeneorthosiliconic acid, triethyl ester, phenyl triethoxysilane, benzene, triethoxysilyl, triethoxyfenylsilan czech, unii-qi310t2x15
PubChem CID 13075
IUPAC-namn trietoxi(fenyl)silan
LEDER CCO[Si](OCC)(OCC)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kokpunkt 235°C
Kemiskt namn eller material Phenyltriethoxysilane
Kvantitet 50 g
Linjär formel C6H5Si(OCH2CH3)3
Beilstein 2940602
Flampunkt 96°C (204°F)
Löslighetsinformation Hydrolyzes in water.
Formel vikt 240.38
Procent renhet 98%
Brytningsindex 1.461
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 0.996
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.