Läs mer
Fenyltrimetylaminumklorid, 98+%
Produktkod. 11459887
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11459887 500 g 500g
11449887 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11459887 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22851.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 138-24-9 | C9H14ClN | 171,67 g/mol
Fenyltrimetylammoniumklorid är en effektiv fasöverföringskatalysator, metyleringsmedel, även användbar för alkaliska depolymerisationer, korrosionsinhibitor för lågkolhaltigt stål.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Fenyltrimetylammoniumklorid är en effektiv fasöverföringskatalysator, metyleringsmedel, även användbar för
alkaliska depolymerisationer, korrosionsinhibitor för lågkolhaltigt stål.
Löslighet Lösligt i
vatten 333 g/L.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras under inert gas. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, vatten/fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 138-24-9
Molekylformel C9H14ClN
Molekylvikt (g/mol) 171.67
MDL-nummer MFCD00011790
InChI-nyckel MQAYPFVXSPHGJM-UHFFFAOYSA-M
Synonym phenyltrimethylammonium chloride, n,n,n-trimethylbenzenaminium chloride, trimethylphenylammonium chloride, n,n,n-trimethylanilinium chloride, ammonyx 200, benzenaminium, n,n,n-trimethyl-, chloride, trimethylphenylammoniumchloride, trimethylanilinium chloride, ammonium, phenyltrimethyl-, chloride, trimethylphenyl ammonium chloride
PubChem CID 67309
LEDER [Cl-].C[N+](C)(C)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenyltrimethylammonium chloride
Smältpunkt ∼236 °C (sublimering)
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 3572527
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i vatten: 333 g/L.
IUPAC-namn trimetyl(fenyl)azanium;klorid
Formel vikt 171.67
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.