Läs mer
Fenyltrimetylammoniumklorid, TRC
Produktkod. 30426350
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30426350 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30426350 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3370032.5G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenyltrimethylammonium Chloride
CAS 138-24-9
Molekylformel C9H14ClN
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C9H14N.ClH/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;/h4-8H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
LEDER [Cl-].C[N+](C)(C)c1ccccc1
IUPAC-namn trimetyl(fenyl)azanium; klorid
Molekylvikt (g/mol) 171.66
Formel vikt 171.0815