Läs mer
Fenyltrimetylammoniumklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenyltrimethylammonium Chloride |
| CAS | 138-24-9 |
| Molekylformel | C9H14ClN |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14N.ClH/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;/h4-8H,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [Cl-].C[N+](C)(C)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | trimetyl(fenyl)azanium; klorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 171.66 |
| Formel vikt | 171.0815 |