Läs mer
Fenyltrimetylammoniumklorid, TRC
Produktkod. 30423277
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30423277 250 mg
1 options
Produktkod. 30423277 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP337003250MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenyltrimethylammonium Chloride
CAS 138-24-9
Molekylformel C9H14ClN
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C9H14N.ClH/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;/h4-8H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
LEDER [Cl-].C[N+](C)(C)c1ccccc1
IUPAC-namn trimetyl(fenyl)azanium; klorid
Molekylvikt (g/mol) 171.66
Formel vikt 171.0815