Läs mer
Fenyltrimetylaminammoniumjodid, 99 %
Produktkod. 11457017
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11457017 500 g 500g
11437017 25 g 25g
11447017 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11457017 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14402.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 98-04-4 | C9H14IN | 263,122 g/mol
Fenyltrimetylammoniumjodid är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, färgämnen och jordbrukskemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Fenyltrimetylammoniumjodid är en viktig råvara och intermediär som används i
organisk syntes, läkemedel, färgämnen och jordbrukskemikalier.
Löslighet Löslig i vatten och
metanol.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Ljuskänslig. Det är hygroskopiskt till sin natur. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-04-4
Molekylformel C9H14IN
Molekylvikt (g/mol) 263.122
MDL-nummer MFCD00011791
InChI-nyckel KKLAORVGAKUOPZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym phenyltrimethylammonium iodide, trimethylphenylammonium iodide, n,n,n-trimethylanilinium iodide, trimethylanilinium iodide, trimethylanillinium iodide, n,n-dimethylaniline methiodide, unii-4o888xq7fp, ammonium, phenyltrimethyl-, iodide, n,n,n-trimethylbenzenaminium iodide, benzenaminium, n,n,n-trimethyl-, iodide
PubChem CID 94135
IUPAC-namn trimetyl(fenyl)azanium;jodid
LEDER C[N+](C)(C)C1=CC=CC=C1.[I-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenyltrimethylammonium iodide
Smältpunkt ∼227 °C (sublimering)
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 3916752
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,7318
Löslighetsinformation Löslig i vatten och metanol.
Formel vikt 263.12
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.