Läs mer
Phenyltrimethylammonium iodide, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10646942 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
100g; Glass bottle
Produktkod.
10646942 100g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10646942 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 160681000
Antal Pris
1 639.29 SEK / 100g
10 600.42 SEK / 100g
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Phase transfer catalyst
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenyltrimethylammonium iodide
Namnnotering 99%
CAS 98-04-4
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (Argentometry)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C9H14IN
Linjär formel C6H5N(CH3)3I
MDL-nummer MFCD00011791
Kvantitet 100g
Merck Index 15, 7428
Synonym phenyltrimethylammonium iodide, trimethylphenylammonium iodide, n,n,n-trimethylanilinium iodide, trimethylanilinium iodide, trimethylanillinium iodide, n,n-dimethylaniline methiodide, unii-4o888xq7fp, ammonium, phenyltrimethyl-, iodide, n,n,n-trimethylbenzenaminium iodide, benzenaminium, n,n,n-trimethyl-, iodide
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in chloroform
InChI-nyckel KKLAORVGAKUOPZ-UHFFFAOYSA-M
LEDER C[N+](C)(C)C1=CC=CC=C1.[I-]
IUPAC-namn trimethyl(phenyl)azanium;iodide
Molekylvikt (g/mol) 263.11
PubChem CID 94135
Formel vikt 263.11
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phenyltrimethylammonium iodide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.