Läs mer
Fenyltrimomoniumtrimoniumtribromid, 97 %
Produktkod. 11458226
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11458226 250 g 250g
11448226 50 g 50g
11438226 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11458226 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15326.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 4207-56-1 | C9H14I3N | 516,931 g/mol
Fenyltrimetylammoniumtribromid används som bromeringsreagens för 1,2-addition av brom till dubbelbindningen avα ,β -omättade föreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Fenyltrimetylammoniumtribromid används som bromeringsreagens för 1,2-addition av
brom till dubbelbindningen avα ,β -omättade föreningar.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmedel, reduktionsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4207-56-1
Molekylformel C9H14I3N
Molekylvikt (g/mol) 516.931
MDL-nummer MFCD00011789
InChI-nyckel RHXJPCQWYPXLEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym mono n,n,n-trimethylbenzenaminium tribromide
PubChem CID 21525000
IUPAC-namn trimetyl(fenyl)azanium;trijodid
LEDER C[N+](C)(C)C1=CC=CC=C1.I[I-]I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenyltrimethylammonium tribromide
Smältpunkt 112 °C till 117 °C
Odör Irriterande
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 3919459
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 375.93
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.