Läs mer
Fenyltrimetylsilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11397875
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11397875 5 g 5g
11307885 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11397875 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02876.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 768-32-1 | C9H14Si | 150.30 g/mol
Det används som mellanprodukt för farmaceutisk och organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används som mellanprodukt för farmaceutisk och organisk syntes.
Löslighet Ej blandbar eller
svår att blanda med vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 768-32-1
Molekylformel C9H14Si
Molekylvikt (g/mol) 150.30
MDL-nummer MFCD00008271
InChI-nyckel KXFSUVJPEQYUGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyltrimethylsilane, trimethyl phenyl silane, silane, trimethylphenyl, trimethylsilyl benzene, unii-px1sg1q5yp, benzene, trimethylsilyl, silane, trimethyl phenyl, px1sg1q5yp, phenyl trimethylsilane, trimethyl-phenylsilane
PubChem CID 69849
IUPAC-namn trimetyl(fenyl)silan
LEDER C[Si](C)(C)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kokpunkt 169°C to 170°C
Kemiskt namn eller material Phenyltrimethylsilane
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1855012
Flampunkt 40°C (104°F)
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix with water.
Formel vikt 150.3
Procent renhet 98%
Brytningsindex 1.49
Densitet 0.871
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.