Läs mer
Phenylurea, 97%
Produktkod. 11304554
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11304554 100 g 100g
11314554 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11304554 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01306.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 64-10-8 | C7H8N2O | 136.154 g/mol
Phenyl urea is used in organic synthesis. It acts as an efficient ligand for palladium-catalyzed Heck and Suzuki reactions of aryl bromides and iodides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Phenyl urea is used in organic synthesis. It acts as an efficient ligand for palladium-catalyzed Heck and Suzuki reactions of aryl bromides and iodides.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64-10-8
Molekylformel C7H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 136.154
MDL-nummer MFCD00007944
InChI-nyckel LUBJCRLGQSPQNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylurea, n-phenylurea, urea, phenyl, phenylcarbamide, monophenylurea, stabilizer vh, stabilisator vh, phenyl-urea, urea, n-phenyl, phenyl urea
PubChem CID 6145
IUPAC-namn fenylurea
LEDER C1=CC=C(C=C1)NC(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenylurea
Smältpunkt 144°C to 148°C
Densitet 1.302
Kokpunkt 238°C
Linjär formel C6H5NHCONH2
Kvantitet 100 g
Beilstein 1934615
Merck Index 14,7319
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 136.15
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.