Läs mer
Fenylur, 97 %
Produktkod. 10765431 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10765431 250 g Plastflaska 250g
10143040 5 g Glasflaska 5g
10205090 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10765431 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 131022500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 64-10-8 | C7H8N2O | 136,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64-10-8
Molekylformel C7H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 136.15
MDL-nummer MFCD00007944
InChI-nyckel LUBJCRLGQSPQNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylurea, n-phenylurea, urea, phenyl, phenylcarbamide, monophenylurea, stabilizer vh, stabilisator vh, phenyl-urea, urea, n-phenyl, phenyl urea
PubChem CID 6145
IUPAC-namn fenylurea
LEDER C1=CC=C(C=C1)NC(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenylurea
Namnnotering 97%
Smältpunkt 143 °C till 149 °C
Färg Vitt till gult
Kokpunkt 238 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96 % min. (HPLC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel C6H5NHCONH2
Kvantitet 250 g
Beilstein 12, 346
Merck Index 15, 7429
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1g/100 ml. Andra lösligheter: lösliga i het alkohol, eter, etylacetat och glacial ättiksyra
Formel vikt 136.15
Procent renhet 97%
Fysisk form Powder, Crystals or Chunks
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phenylurea
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.