Läs mer
Fenylzinkbromid, 0,5 M i THF, förpackad under argon i återförslutningsbar ChemSeal™ flaskor, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15425395
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15425395 50 mL 50ml
1 options
Produktkod. 15425395 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H58659.AD
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 38111-44-3 | C6H5BrZn | 222.39 g/mol
Det används i korskopplingsreaktionen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används i korskopplingsreaktionen.
Löslighet
Reagerar med vatten.
Anmärkningar
Hantera under torr skyddsgas. Luftkänslig. Förvaras åtskilt från starka baser och oxidationsmedel, värme, syror och vatten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenylzinc bromide
Namnnotering Förpackad under argon i återförslutningsbara ChemSeal™ flaskor
CAS 38111-44-3
Densitet 0.99
Molekylformel C6H5BrZn
MDL-nummer MFCD01319861
Kvantitet 50 mL
UN-nummer UN3399
Känslighet Luftkänslig
Synonym phenylzinc bromide, zinc, bromophenyl, phenylzinc bromide solution, benzene,bromozinc 1+, phenylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, phenylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, phenylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Löslighetsinformation Reagerar med vatten.
InChI-nyckel HMFWJMIDCMEJHO-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Zn++].[Br-].C1=CC=[C-]C=C1
IUPAC-namn zink;bensen;bromid
Molekylvikt (g/mol) 222.39
PubChem CID 16213817
Formel vikt 222.39
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.